Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en ABS de rechange pour bains à ultrasons Grant
Code produit. 11431008
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Panier XAB10 pour bain à ultrasons
Panier XAB12 pour bain à ultrasons
Panier XAB18 pour bain à ultrasons
Panier XAB25 pour bain à ultrasons
Panier XAB5 pour bain à ultrasons
Panier XABA1 pour bain à ultrasons
Panier XABA3 pour bain à ultrasons
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11431008
Marque: Grant Instruments™ XAL12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimise le bruit de fonctionnement et les fuites potentielles d’aérosols. Le couvercle en ABS de rechange Grant Instruments™ pour les bains à ultrasons Grant est fourni de série avec le bain.
  • Construction en ABS
  • Pour une utilisation avec les bains à ultrasons de série XUB et XUBA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Panier XAB12 pour bain à ultrasons
Matériau ABS