Learn More
Grant Instruments™ Panier de rechange pour bains à ultrasons Grant
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bain à ultrasons XUB12
Bain à ultrasons XUB18
Bain à ultrasons XUB25
Bain à ultrasons XUB5
Bain à ultrasons XUBA1
Bain à ultrasons XUBA3
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox
- Fonctionne en association avec le couvercle pour créer une unité de collecte des gouttes
- Empêche l’utilisateur d’entrer en contact avec des solutions chimiques
- Empêche les éléments d’être appuyés contre la paroi interne de la cuve
- Pour une utilisation avec les bains à ultrasons Grant
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bain à ultrasons XUBA3 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions | (LxPxH) 208 x 115 x 98 mm |