Learn More
3M™ Verres de lunettes-masques transparents en acétate de rechange
Code produit 15779807 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lunettes de sécurité 3M™ 2890A / 2890SAS
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15779807 Lunettes de sécurité 3M™ 2890A / 2890SAS 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15779807 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000061925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    190.20€ / 20 pièces
    Économisez 88.80€
    31% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Verres de lunettes-masques transparents en acétate de rechange 3M™ pour une utilisation avec les lunettes-masques de protection 2890A / 2890SAS 3M™.
  • Verres en acétate de rechange pour™ lunettes-masques de sécurité 2890A / 2890SAS 3M
  • Durabilité accrue grâce à un revêtement extrêmement résistant aux rayures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Visière de rechange
À utiliser avec (équipement) Lunettes de sécurité 3M™ 2890A / 2890SAS
Lens Material Acétate