Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Aiguille à pointe conique de rechange pour seringue de 5 μl.
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,63 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- La longueur de l’aiguille est la longueur exposée de l’aiguille
- Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre externe et le style de la pointe
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| Quantité | 2/boîte |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |