Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (440 C)
PC
À utiliser avec (équipement):
Broyeur cryogénique Freezer/Mill Spex SamplePrep
Broyeur cryogénique pour congélateur / broyeur Spex SamplePrep
Kit de flacons de broyage de grande taille 6801 et kit de flacons de broyage sans chrome de grande taille 6871
À utiliser avec le kit de flacons 6881
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
20 pièces
4 pièces
Type de produit:
Bouchon d’extrémité
Impacteur
Vérin central
Beschreibung
Kit de flacons 6751
- Capacité de l’échantillon : 0,5 à 4,0 ml
- Constitue un flacon complet plus trois parties centrales de rechange
- Inclut un impacteur en acier inox, deux bouchons d’extrémité et quatre cylindres centraux en polycarbonate (6751C4)
- Composants individuels disponibles
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur cryogénique pour congélateur / broyeur Spex SamplePrep |
| Matériau | PC |
| Modèle | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Quantité d’emballage | 4/paquet |
| Volume d’échantillon (impérial) | 0,01 à 0,13 oz |
| Volume d’échantillon (métrique) | 0,5 à 4 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur