Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles de rechange pour rotor de microcentrifugeuse
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Couvercle pour rotor de microcentrifugeuse
Couvercle à visser
Conditionnement:
1 pièce
Description
Combinez les couvercles de rechange pour rotor de microcentrifugeuse Thermo Scientific™ avec le rotor de la microcentrifugeuse.
Couvercle de confinement biologique ClickSeal™ :
- Pour une utilisation avec un rotor de 24 × 1,5/2,0 ml (75003424), un rotor PCR 4 × 8 (75003440)
- Le couvercle émet un déclic unique lorsque l’étanchéité est assurée. Vous pouvez donc être assuré de la protection de vos échantillons. L’ouverture en un clic raccourcit aussi le temps de récupération
- Le couvercle en PPSU permet de voir le contenu du rotor pour plus de sécurité et de confort
Couvercle à visser :
- Pour une utilisation avec un rotor 36 × 0,5 ml (75003436), un rotor double rangée 18 × 2,00, 5 ml (75003418), un rotor PCR 8 × 8 (75003489)
Informations de commande :
Vendu séparément.
Spécification
Spécification
| Type | Couvercle à visser |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors pour microcentrifugeuses Thermo Scientific 75003436, 75003489 et 75003418 |
| Description | Couvercle à visser |