Learn More
Trajan™ Aiguille de rechange pour seringues de 5 et 10 ml
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
Type de pointe d’aiguille:
Amovible
Biseau
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,9 in
2 in
Diamètre (impériale) interne:
0,012 in
0,014 in
Conditionnement:
5 pièces
Description
Pour des seringues à aiguille amovible ou des rechanges supplémentaires, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,012 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,028 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,9 in |
| Longueur (métrique) | 5 cm |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Volume (métrique) | 5 à 10 ml |
| Afficher plus |