Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kit d’aiguille et de piston de rechange pour seringues pour échantillonneur automatique Shimadzu
Code produit. 10712772
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Diamètre (métrique) externe:
0,47 mm
0,63 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10712772
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 033745
Kit de réparation pour seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Shimadzu.
pPour une utilisation avec les seringues à aiguilles amovibles Shimadzu pour les échantillonneurs automatiques AOC14, AOC17 et AOC20/pulliComprend l’aiguille et le piston de rechange/liliLe piston s’étend jusqu’à la pointe de l’aiguille/liliÉchantillon contenu dans l’aiguille uniquement/liliVolume mort nul/liliL’aiguille et le piston doivent être remplacés ensemble/li/ul
Spécification
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (métrique) externe 0,63 mm
Type de produit Kit d’aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Seringues (0,5 μl)