Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kit d’aiguille et de piston de rechange pour seringues pour échantillonneur automatique Shimadzu
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Diamètre (métrique) externe:
0,47 mm
0,63 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
pPour une utilisation avec les seringues à aiguilles amovibles Shimadzu pour les échantillonneurs automatiques AOC14, AOC17 et AOC20/pulliComprend l’aiguille et le piston de rechange/liliLe piston s’étend jusqu’à la pointe de l’aiguille/liliÉchantillon contenu dans l’aiguille uniquement/liliVolume mort nul/liliL’aiguille et le piston doivent être remplacés ensemble/li/ul
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
| Type de produit | Kit d’aiguille de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues (0,5 μl) |