Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues 1-2,5 ml
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
25 G
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Bombé
Cône
LC
Orifice latéral ou bombé
Longueur (impériale) de l’aiguille:
2 in
2,7 in
4,52 in
7 po
Diamètre (impériale) externe:
0,01 in
0,02 in
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Description
- D. E. de 0,63 mm, D. I. de 0,32 mm
- 23 jauge
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,012 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,02 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,5 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 7 po |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue (1 à 2,5 μl) |