Learn More
Hamilton™ Aiguilles de rechange pour seringues ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Code produit. 11547884
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23s G
23s à 26s G
26s G
À utiliser avec (équipement):
Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 et 7672 ALS
Échantillonneurs automatiques Agilent 7673, 7683, 7693A et 6850
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11547884
Marque: Hamilton™ 778601
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de type (RN) de 100 μl ou moins. Ces aiguilles sont fabriquées pour une utilisation avec les instruments Agilent modèles ALS 7673-7683, 6850, 7670, 7671 et 7672. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Les aiguilles sont disponibles en calibre 23s, 26s et 23s-26s.
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Calibre d’aiguille 23s G
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,69 in
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille AS amovible
À utiliser avec (équipement) Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 et 7672 ALS