Learn More
Hamilton™ Aiguilles de rechange pour seringues ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23s G
23s à 26s G
26s G
À utiliser avec (équipement):
Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 et 7672 ALS
Échantillonneurs automatiques Agilent 7673, 7683, 7693A et 6850
Conditionnement:
6 pièces
Description
Les aiguilles sont disponibles en calibre 23s, 26s et 23s-26s.
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Calibre d’aiguille | 23s G |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,69 in |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | AS amovible |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 et 7672 ALS |