Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles de rechange pour seringues GC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Spécification
Spécification
| Description | 365RN225 |
| Calibre d’aiguille | Calibre 25 |
| Type de produit | Aiguille de seringue de rechange |
| Volume (métrique) | 500 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue Thermo 365H2301 / -F193 / -G216 / -H238 / -I2611 / -F1901 / -G2091 / -J2881 |
| Type de connexion | Amovible |