Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles de rechange pour seringues LC
Code produit. 10079142 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
25 à 500 pi
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10079142
Marque: Thermo Scientific™ 365RNL25
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific pour seringues LC sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Aiguille de rechange pour microseringue HPLC 10μL
• Aiguille de rechange
• Pour 5143Y, 5144A, 5144B, 5144C et 5144D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 365RNL25
Calibre d’aiguille 22
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille pour seringue
Volume (métrique) 25 à 500 pi
Longueur (métrique) de l’aiguille 50,8 mm
À utiliser avec (équipement) Seringue pour passeur automatique LC
Type de connexion Amovible