Learn More
Hamilton™ Aiguilles de rechange pour seringues à vannes d’injection HPLC Waters U6K
Code produit. 11756287
Click to view available options
Type de pointe d’aiguille:
Pointe arrondie / carrée amovible
Type de produit:
Aiguille de seringue de rechange
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11756287
Marque: Hamilton™ 864701
Aiguilles de rechange amovibles pour petite et large embase
  • La longueur d’aiguille standard est de 2 po/51 mm
  • En conditionnement pratique en paquets de six
  • Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Calibre d’aiguille 25s G
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,97 in
Type de produit Aiguille de seringue de rechange
Type de pointe d’aiguille Pointe arrondie / carrée amovible
À utiliser avec (équipement) Seringues pour vanne d’injection HPLC Waters U6K