Learn More
Thermo Scientific™ Joint torique de rechange pour SureSpin™ 632
Code produit. 16664884
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Godets SureSpin 632 de 17 ml
Godets SureSpin 632 de 38,5 ml
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 16664884
Marque: Thermo Scientific™ 75003039
À utiliser avec SureSpin™ 632
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Joint torique de rechange
À utiliser avec (équipement) Godets SureSpin 632 de 17 ml