Learn More
Mettler Toledo™ Titrateurs coulométriques DL32 et accessoires
Code produit 12655815 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cellule coulométrique à diaphragme
Septa
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
12655815 Cellule coulométrique à diaphragme -
13172152 Septa 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12655815 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51108751
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Accessoires à utiliser avec les titrateurs automatiques Mettler Toledo C20 Karl Fischer™
Cellules coulométriques
  • Cellules coulométriques avec ou sans membrane
  • La cellule sans membrane ne nécessite presque aucun entretien : sa conception innovante vous permet d’utiliser cette cellule pour la détermination du niveau d’eau dans l’huile.
  • Une cellule à membrane est recommandée pour des applications telles que la détermination du niveau d’eau dans des substances contenant des cétones. Elle est également recommandée pour obtenir la meilleure précision possible
Kit d’échange de réactifs coulométriques
Permet de vider et de remplir à nouveau la cellule coulométrique, ce qui réduit les risques de contact entre l’utilisateur et les réactifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cellule coulométrique à diaphragme
À utiliser avec (application) Ketones, aldehydes, very low water values or where best possible accuracy is needed
Matériau Verre