Learn More
Fisherbrand™ Pièces de rechange pour système sur gel horizontal MultiSUB Midi
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Couvercle
Cuve avec électrodes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les systèmes d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB associent une consommation économique de tampon et de gel sans compromettre la résolution et la vitesse de séparation.
Le MultiSUB Midi est plus grand que le Mini et constitue l’option privilégiée pour les contrôles rapides des échantillons de volumes moyens, en particulier lors de la PCR et du clonage. C’est un choix économique pour la séparation rapide de jusqu’à 100 échantillons.
- Réservoir d’électrophorèse (y compris les électrodes) : Une plateforme surélevée contient les plateaux d’échantillons UV, avec des puits latéraux pour maintenir la solution tampon ; se connecte à une source d’alimentation externe
- Couvercle de sécurité asymétrique : Note la polarité et l’orientation correctes des électrodes, avec des guides qui permettent aux pinces de serrage des électrodes de cliquer facilement dans la bonne position
- Le réservoir et le couvercle sont conçus pour être utilisés avec les plateaux de gel de 10 x 7 cm ou 10 x 10 cm
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Applications d’électrophorèse sur gel des acides nucléiques |
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse sur gel horizontal MultiSUB Midi |
| Type | Cuve avec électrodes |
| Dimensions du gel | 10 x 7 cm ou 10 x 10 cm |
| Matériau | Plastique moulé |
| Nbre de puits | Pour jusqu’à 100 séparations |
| Quantité | 1 de chaque |