Learn More
KD Scientific Replacement Parts for Stainless Steel Syringes
Click to view available options
Type:
0,0625 po Raccord de tube
0,125 po Raccord de tube
Joint torique
Joint torique d’étanchéité
Raccord Luer-Lock
À utiliser avec:
Seringue de 100 ml
Seringue de 20 à 200 ml
Seringue de 200 ml
Seringue de 20 ml
Seringue de 50 ml
Seringues de 20 à 200 ml
Matériau:
Acier inoxydable
Perfluoroélastomère
Viton
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
Description
- Joints toriques en élastomère perfluoré
- Joints toriques d'étanchéité d'embout en perfluoroélastomère
- Joints toriques en Viton
- Joints toriques d'étanchéité de pointe en Viton
- Raccords Swagelock™
- Raccords Luer Lock
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Seringue de 20 ml |
| Indice IP | None |
| Matériau | Perfluoroélastomère |
| Type | Joint torique |