Learn More
Merck Pièces de rechange pour cellules à agitation
Convient à une utilisation avec un appareil à cellule à agitation Amicon™
385.00€ - 413.00€
Spécification
Comprend | Ensemble bouchon (1524901), ensemble agitateur (15247) et base (210000) |
---|---|
Type | Pièce de rechange |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11700403
|
Merck
8003SCPKIT |
Appareil à cellule à agitation Amicon™ série 8003 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15855568
|
Merck
8200SCPKIT |
Appareil à cellule à agitation Amicon™ série 8200 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Les petites pièces de rechange pour les cellules à agitation de la série 8000 comprennent 2 joints toriques (réf. fabricant2122S, 2118S, 2015S), tubulure (réf. fabricant4500202), ensemble de raccord de tubulure (réf. fabricant15025AM) et support de membrane (réf. fabricant2214801)
- Les grandes pièces de rechange pour les cellules à agitation comprennent chacune : un assemblage de bouchon, un assemblage d’agitateur et une base
Spécification
Ensemble bouchon (1524901), ensemble agitateur (15247) et base (210000) | |
Pièce de rechange |