Learn More
BRAND™ Bouchon à vis en PFA de rechange
Bouchon à vis en PFA de rechange adapté à une utilisation avec une gamme de fioles jaugées.
Marque: BRAND™ 129250
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fabriqué en PFA
- Pour une utilisation avec des fioles jaugées
- Remplacement
Spécification
PFA | |
2 cm | |
Bouchon à vis | |
GL 18 |
Fiole jaugée | |
2,4 cm | |
2 cm |