Learn More
Grant Instruments™ Couvercle transparent en polycarbonate à pignon
Description
Éloigne la condensation des récipients immergés, évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
- Structure en PC
- Le couvercle transparent à pignon permet à l’accumulation de condensation de s’égoutter à distance des récipients immergés.
- Pour une utilisation avec les bains-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
Spécification
Spécification
| Description | Avec pignons |
| À utiliser avec (équipement) | Bain-marie SAP12, JBN12, JBA12 and SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour éviter la contamination, réduire l’évaporation et économiser de l’énergie |
| Matériau | Polycarbonate |