Learn More
UVP Tube de rechange
Click to view available options
Source lumineuse:
UV
UV-B
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Source lumineuse | UV |
| Tension | 230 V |
| Puissance en watts | 10 W |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Tube de rechange |