Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu vinyle polyvalentes repositionnables
Click to view available options
Dimensions (LxW):
275 pi x 0,24 po
275 pi x 0,375 po
30 pi x 0,24 po
30 pi x 0,318 po
30 pi x 0,375 po
30 pi x 0,5 po
30 pi x 1,9 po
30 pi x 1 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M610, M611, M710, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Packungsgröße:
1 pièce
1 rouleau
Beschreibung
- Permanentes ou repositionnables : une fois appliqué, le tissu vinyle CleanLift™ B-498 ne bougera plus… à moins que vous vouliez le remplacer.
- Adhésif et doublure en tissu offrant une excellente tenue, tout en permettant néanmoins un retrait et un repositionnement propres
- Étiquettes adhérant à n'importe quelle surface propre et sèche
- Couche de finition spécialement conçue pour garantir une excellente qualité d'impression
- Finition semi-brillante offrant une apparence propre et nette
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Type d’adhésif | Repositionable Rubber |
| Revêtement | None |
| Couleur | White |
| Finition | Semi-gloss |
| Format | Continue |
| Matériau | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur