Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle polyvalentes repositionnables pour étiqueteuses M710 and BMP71
Code produit. 17899204
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Dimensions (LxW):
50 pi x 0,5 po
50 pi x 1 po
50 pi x 2 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17899204
Marque: Brady™ 173222
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le film en vinyle repositionnable (B-581) est un consommable ultra-brillant, flexible et durable, idéal pour le marquage en intérieur, lorsqu’un repositionnement fréquent est requis.
  • Le film en vinyle repositionnable (B-581) est un consommable ultra-brillant, flexible et durable, idéal pour le marquage en intérieur, lorsqu'un repositionnement fréquent est requis.
  • L'adhésif puissant spécial reste en place et se retire proprement sans laisser de résidus, ce qui le rend idéal pour les applications d'identification des stocks et 5S.
  • Le film vinyle peut être imprimé par transfert thermique.
  • Résistance en extérieur de 5 ans en moyenne
  • Température d'utilisation de -40 à 82°C (de -40 à 180°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M7-R6000.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 2979
Type d’adhésif Repositionable
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Gloss
Format Continue
Matériau Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Facility Identification, General Identification, Safety Identification
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex No
Quantité 50 ft.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,005 in
Épaisseur (métrique) 0.125 mm
Dimensions (LxW) 50 pi x 0,5 po
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-581-WT