Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle repositionnables
Code produit. p-8001664
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Longueur (métrique):
12,70
12,70 mm
15,24 m
25,40 mm
25,4mm
83,8 m
9,1 m
9,10 m
Largeur (métrique):
6,1 mm
8,08 mm
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
38,10 mm
48,26 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 12850099
Marque: Brady™ 114750
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquettes de tissu en vinyle repositionnables à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes.
  • Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
  • Finition semi-brillant
Spécification
Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL
Description Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Caoutchouc, Repositionnable
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Semi-brillant
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, identification de cartes de circuit et de composants, marquage de fils et de câbles
À utiliser avec (équipement) BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 250/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (métrique) 0,046 mm
Répétition verticale (métrique) 15,88 mm
Calibre de fil AWG de 3
Dimensions (LxW) 12,70 x 25,40 mm
Longueur (métrique) 12,70 mm
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (métrique) 19 mm