Learn More
Sartorius™ Tampons de test de performance ReproEasy
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Tampons de test pour analyseur d’humidité, 10/boîte
Tampons de test pour analyseur d’humidité, 10/paquet
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Tampons de test pour l’examen périodique des performances de l’analyseur d’humidité MA37/160.
ulliVous permet de vérifier rapidement si un dispositif fonctionne correctement et fournit des résultats exacts./liliUtilisez-les avec la fonction de test de performance des analyseurs d’humidité./li/ul
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité MA37 / 160 |
| Quantité | 10/boîte |
| Type | Tampons de test pour analyseur d’humidité, 10/boîte |