Learn More
STEMCELL Technologies ReproTeSR™ Medium for Reprogramming (2-Component)
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
- ReproTeSR™ (2-Component) is a complete and xeno-free reprogramming medium developed for generating human induced pluripotent stem (iPS) cells from fibroblasts, urine-derived cells, and blood-derived cells such as CD34+ or erythroid precursor cells under feeder-free conditions
- ReproTeSR™ is also available as part of an integrated set of tools that are optimized for reprogramming blood-derived cell types expanded in vitro from peripheral blood, such as CD34+ cells (CD34+ Progenitor Reprogramming Kit, Catalog #05925) or erythroid cells (Erythroid Progenitor Reprogramming Kit, Catalog #05924)
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Pluripotent Stem Cells |
| À utiliser avec (application) | Cell Culture, Reprogramming |
| Quantité | 1 kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.