Learn More
STEMCELL Technologies RepSox
Code produit. 17170272
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 17170272
Marque: STEMCELL Technologies 73792
Activin/Nodal/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK5
  • RepSox is a cell-permeable, selective inhibitor of the TGF-β type 1 receptor (TGFβRI) ALK5 (IC50 = 4, 18, and 23 nM for ALK5 autophosphorylation, TGF-β cellular assay, and ALK5 binding in HepG2 cells, respectively; Gellibert et al.) This inhibitor demonstrates less potent activity (IC50 > 16 μM) against 9 related kinases, including p38 MAPK and GSK3 (Gellibert et al.)
  • Enhances reprogramming of mouse embryonic fibroblasts (MEFs) that have been transduced with OCT4, KLF4, and c-MYC (Ichida et al.; Subramanyam et al.)
  • Direct lineage reprogramming of fibroblasts to mature neurons, in combination with CHIR99021, VaLproic Acid, Forskolin, SP600125, Gö6983 and Y-27632 (Hu et al.) DIFFERENTIATION
  • Alone or in combination with Forskolin, Dexamethasone, and Nicotinamide, induces differentiation of human pancreatic progenitor cells into insulin-producing cells (Kunisada et al.; Rezania et al.)
Spécification
CAS 446859-33-2
Synonyme ALK5 inhibitor II; E-616452; SJN 2511
Quantité 1 mg
Formule moléculaire C17H13N5
Pureté ≥98%
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.