Learn More
Gosselin™ Sachet en plastique refermable à double poche en PS
Code produit. 15497451
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200mm x 150mm
Conditionnement:
4000 pièces
Code produit. 15497451
Marque: Gosselin™ SP438
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le sachet en plastique refermable à double poche en PS Corning™ Gosselin™ convient à une variété d’utilisations de stockage.
  • Construction en polystyrène transparent
  • Refermable
  • À double poche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PS
Nbre par carton 4 000/boîte
Quantité 4000/Carton
Dimensions (L x l) 200mm x 150mm
Largeur (métrique) 150 mm
Hauteur (métrique) 200 mm