Learn More
Eppendorf Pipettes à volume ajustable variable Research plus™ : Monocanal
GREENER_CHOICE
Code produit. 15713449 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 10 μl
0,5 à 5 ml
0.1 à 2.5μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15713449
Marque: Eppendorf 3123000098
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pipettes ultra-légères entièrement autoclavables, adaptées aux liquides spécifiques ou à d’autres conditions extérieures. Les pipettes sont dotées d’une pointe conique à ressort, une option de réglage secondaire et un affichage amélioré du volume.
  • La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
  • Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
  • Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
  • Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
  • Utilise le célèbre PhysioCare Concept™, qui réduit la fatigue de la main et du bras pendant le pipetage, maintient l’équilibre et permet un effort minimum de l’utilisateur
  • Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
  • Cône de pointe à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur le cône (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
  • Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
  • Pipetage de liquides
  • Mélange de liquides
  • Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
  • Extraction de phases et élimination des surnageants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 5 %, ± 1.2 %, ± 1
Pointes compatibles Cônes de pipettes de 20 μl, 46mm de long
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris clair
À utiliser avec Cône de pipette de 20 µl
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Research Plus
Type Pipettes monocanal à volume réglable
Volume (métrique) 2 à 20 μl
Affichage Numérique
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) Pointe de pipette 20 μl
Comprend epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Incréments 2, 10, 20 μl