Learn More
Réserpine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352186 1 g 1g
11362186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03506.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-55-5 | Molecular Formula: C33H40N2O9 | Molecular Weight: 608.688 g/mol
Inhibe l’absorption vésiculaire des catécholamines et de la sérotonine. La réserpine est un médicament antipsychotique et antihypertenseur utilisé pour traiter l’hypertension, les AVC, les crises cardiaques et les problèmes rénaux. Il est utilisé pour traiter les symptômes de la dyskinésie chez les patients qui sont touchés par la maladie de Huntington. Il est largement utilisé comme produit étalon dans la technique de spectroscopie de masse et est également utilisé comme sédatif pour les chevaux.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-55-5
Formule moléculaire C33H40N2O9
Poids moléculaire (g/mol) 608.688
Numéro MDL MFCD00005091
Clé InChI QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Synonyme reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
CID PubChem 5770
ChEBI CHEBI:28487
Nom IUPAC Méthyl (1R,15S,17R,18S,19S,20S)-6,18-diméthoxy-17-(3,4,5-triméthoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodécahydroyohimban-19-carboxylate
SMILES COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Reserpine
Point de fusion ∼265°C
Quantité 1 g
Beilstein 102014
Merck Index 14,8145
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 608.69
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Reserpine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Reserpine