Learn More
N-oxyde de réserpine, Mikromol™
Description
N-oxyde de réserpine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Reserpine N-Oxide |
| CAS | 474-48-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Reserpine N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C33 H40 N2 O10 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Yohimban-16-carboxylic acid, 11,17-dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]-, methyl ester, 4-oxide, (3β,16β,17α,18β,20α)-, 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-11,17α-dimethoxy- methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester), 4-oxide (8CI), Reserpoxidine (6CI,7CI), Renoxidine, Renoxydin, Renoxydine, Reserpine N-oxide, Reserpoxidin |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H40N2O10/c1-39-19-7-8-20-21-9-10-35(38)16-18-13-27(45-32(36)17-11-25(40-2)30(42-4)26(12-17)41-3)31(43-5)28(33(37)44-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+,35?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[N+]3([O-])CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6 |
| Nom IUPAC | (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimetoxi-13-óxido-17-(3,4,5-trimetoxibenzoil)oxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-13-io-19-carboxilato de metilo |
| Afficher plus |