Learn More
Fisherbrand™ Réservoirs
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
55 ml
100 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Matériau:
PVC
Polystyrène
Couleur:
Transparent
blanc
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
Description
- Parois épaisses en PS blanc ou en PVC transparent, avec coins résistants aux chocs
- Fonds des réservoirs coniques et becs verseurs pratiques facilitant la récupération totale des échantillons
- Conception superposable, avec languettes empêchant les réservoirs empilés de coller les uns aux autres
- Volumes de 55 ml et 100 ml, tous deux avec traits de graduation tous les 25 ml
- Existent en version stérile
- Irradiation aux rayons gamma dans une installation certifiée ISO
- Scellés individuellement dans des sachets Sani-Tear en PEHD
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 55 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 145 x 85 x 25mm |
| Matériau | PVC |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Quantité | 100/boîte |
| Jetable | Oui |