Learn More
Échantillon de CQ pour chlore résiduel, SPEX CertiPrep™
Code produit 15608215 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15608215 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15608215 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur 696
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Échantillon de CQ pour chlore résiduel, 2 ml, SPEX CertiPrep™. Certification ISO Guide 34
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Échantillon de chlore résiduel
  • Échantillon de CQ
  • Le flacon de 2 ml donne jusqu’à 2 L après dilution
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Residual Chlorine QC Sample
Note relative au nom Rendement jusqu’à 2L après dilution
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Quantité 2 ml
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire