Learn More
Alfa Aesar™ Rénifératoxine, 99 +%
Code produit. 15414839
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 15414839
Marque: Alfa Aesar™ J62458.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La résinifératoxine, un puissant stimulateur semblable à la capsaïcine des nocicepteurs périphériques dans la queue d’un rat nouveau-né in vitro. La résinifératoxine est utilisée comme un anti-inflammatoire, un anti-viral et un anti-psoriasique. L’ester diterpénique lié au phorbol mais apparemment non tumorigène active la protéine kinase C.
Solubilité
Soluble dans le DMSO à 100 mM et à 50 mM dans l’éthanol
Remarques
La résinifératoxine (RTX) est susceptible de ralentir la dégradation si elle est exposée à l’air. Même à -20°C, stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Conserver dans un endroit sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. La RTX doit être stockée dans une atmosphère inerte pour une stabilité à long terme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57444-62-9
Formule moléculaire C37H40O9
Poids moléculaire (g/mol) 628.72
Numéro MDL MFCD00135927,MFCD00135927
Clé InChI OYWHJFQVSOUQSF-PKRQWDGKSA-N
Synonyme resiniferatoxin
CID PubChem 57090162
Nom IUPAC [(1R,2R,6R,10S,11R,15R,17R)-13-benzyl-6-hydroxy-4,17-dimethyl-5-oxo-15-(prop-1-en-2-yl)-12,14,18-trioxapentacyclo[11.4.1.0¹,¹⁰.0²,⁶.0¹¹,¹⁵]octadeca-3,8-dien-8-yl]methyl 2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
SMILES COC1=CC(O)=CC=C1CC(=O)OCC1=C[C@H]2[C@H]3OC4(CC5=CC=CC=C5)O[C@]3(C[C@@H](C)[C@]2(O4)[C@@H]2C=C(C)C(=O)[C@@]2(O)C1)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Resiniferatoxin
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 5371150
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO to 100mM and to 50mM in ethanol
Poids de la formule 628.71
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato