Learn More
Moldex™ Kit d’essai d’ajustement du respirateur
Code produit 12302309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12302309 1 Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12302309 Fournisseur Moldex™ Code fournisseur 10301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.93€
    281.00€ / 1 pièces
    Économisez 152.93€
    35% de réduction
Expédition estimée: 02-03-2027
Includes
Hotte (1), nébuliseurs (2), 6 ampoules de solution de sensibilité de 2,5 mL Bitrex™ , 6 ampoules de solution test de 2,5 mL Bitrex™ , pièces détachées pour nébuliseurs (2), CD d’instructions (1)
Permet aux employeurs de gérer eux-mêmes leurs exigences en matière de tests d’ajustement
  • Kit de test d’ajustement pour réaliser des tests d’ajustement qualitatifs
  • Contient tout ce qu’il faut pour plusieurs tests d’ajustement
  • CD d’instruction gratuit
  • Emballée dans une mallette robuste
Spécification
Type de produit Kit de test d’ajustement
À utiliser avec (application) Protection contre la poussière, les acariens et les fumées
Quantité 1 Kit