Learn More
3M™ PARE VISAGE M-106
Click to view available options
Modèle:
M-106
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Modèle moderne, léger, bien équilibré avec une bonne répartition du poids sur la tête
- Polyvalent - Protection intégrale de l'appareil respiratoire, du visage, des yeux et de l'ouïe contre un grand nombre de dangers.
- Harnais entièrement réglable comprenant des sangles textiles pour un ajustement et une répartition du poids optimaux.
- Le déflecteur permet à l'utilisateur d'orienter le flux d'air à l'intérieur de la coiffe pour un contrôle et un confort accru.
- Le design innovant de la visière garantit une excellente vision périphérique et de haut en bas ainsi qu'une qualité optique optimale.
- La visière enduite en polycarbonate offre une résistance accrue aux rayures et aux produits chimiques.
- Option de protection auditive 3M™ Peltor™ , coquilles antibruit montées sur casque
- Entretien facile - le remplacement des pièces et des accessoires est rapide, facile et intuitif
- Entretien facile - le remplacement des pièces et des accessoires est rapide, facile et intuitif
- Facteur nominal de protection = 50 EN12941 TH2 lorsqu'il est connecté aux unités filtrantes TR-302F et Jupiter. EN14594 2B lorsqu'il est connecté aux régulateurs V-100F, V-200E et V-500E.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Scratch-resistant |
| Teinte de la lentille | Clear |
| Type de produit | Respirator Mask |
| À utiliser avec (application) | Grinding, polishing, spraying, powder coating, chemical processing |
| Couleur de la monture | Gris |
| Modèle | M-106 |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Coated polycarbonate |