Läs mer
Restek™ Inlet Liner Removal Tool
Produktkod. 15152303
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
3/paquet
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15152303
missing translation for 'mfr': Restek™ 20181
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Easily remove liner from injector.
  • Made from high-temperature silicone
  • Won’t chip or crack the liner
Specifikationer
Quantité 3/paquet
Product Type Inlet Liner Removal Tool
Matériau de revêtement Silicone
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.