Learn More
Restek™ Rxi™-5ms Capillary Columns
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fused silica capillary columns with exceptional reproducible retention
- High inertness for low level basic and acidic compounds
- Ultralow bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
- Long lifetime
- Equivalent to USP G27 phase
Semivolatiles, Phenols, Amines, Drugs of abuse, PCB cogeners, Solvent impurities, Residual solvents, Pesticides
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Rxi™-5 MS |
| Type d’USP | G27 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des amines, Phénols, Amines, Analyse de solvants résiduels, Stupéfiants, Analyse des pesticides, Analyse de congénères PCB, Analyse des impuretés de solvants |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Plage de températures | -60°C à +330 / 350°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau | Silice fondue |
| Polarité | Low polar |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.