Learn More
Gibco™ Supplément CD3 Resurge™ sans glucose ni L-glutamine
Code produit. 16259911
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Code produit. 16259911
Marque: Gibco™ 670019
Un ensemble diversifié de suppléments de culture cellulaire totalement définis chimiquement et exempts de composants d’origine animale et sans protéines, qui contribuent à promouvoir la croissance cellulaire et à stimuler la production de protéines.
Supplément défini chimiquement sans composant d’origine animale et sans protéines. Il peut être utilisé dans les procédés de culture cellulaire par lots et par lots nourriciers. Tous les composants sont définis chimiquement avec des formules et structures moléculaires connues et ils répondent à nos spécifications strictes en matière d’exemption de composants d’origine animale (ONA). Formulé sans glucose, L-glutamine ni bicarbonate de sodium. En raison de la nature nutritionnelle équilibrée de ce supplément riche en acides aminés, il a également été utilisé dans les applications bactériennes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Lignée cellulaire CHO
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines
Forme Poudre
Type de produit Supplément de milieu
Sans additif Sans glutamine
Format Flacon(s)
Gamme de produits Resurge
Quantité 1 kg
Source Aucun composant d’origine animale