Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de resuspension A1 NucleoSpin™
Description
Le kit de plasmide NucleoSpin™ est conçu pour purifier jusqu’à 20 μg d’ADN plasmide en nombre de copies élevé à partir de 1 ml à 5 ml de cultures d’E. coli réalisées pendant la nuit, de préférence à partir de de culture réalisée sur un milieu LB. Les bandes de liaison NucleoSpin™ Plasmid contiennent une membrane de silice unique qui lie l’ADN en présence de sel chaotropique.
Après une procédure de lyse alcaline modifiée, les lysats bactériens sont chargés sur les barrettes de filtres NucleoSpin™ Plasmid disposées sur la rampe à vide NucleoVac96. Les filtrats sont recueillis directement dans les barrettes de liaison NucleoSpin™ Plasmid. Après la liaison et le lavage, l’ADN plasmide ultra-pur est élué dans un tampon à faible teneur en sel (5 mM Tris / HCl, pH 8,5). Vous pouvez également utiliser de l’eau (pH 8,5).
Composants du kit : Barrettes de filtration NucleoSpin™ Plasmid, barrettes de liaison NucleoSpin™ Plasmid, tous les tampons nécessaires, RNase A, plaque de lavage MN, barrettes de tubes MN, barrettes de bouchons.
- Technologie à membrane de silice
- Rendement : jusqu’à 20 μl d’ADN plasmide de grade séquençage
- Volume d’élution : 75 μl à 150 μl
- Volume de culture : 1 ml à 5 ml
- Capacité de liaison : 25 μg
- Taille maximale du plasmide <15 kb
- Aucune utilisation de solvants organiques
- Barrettes de filtration NucleoSpin 8 pour une filtration pratique des lysats bactériens incluses
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter le service clientèle local.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de remise en suspension |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification de l’ADN plasmide |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de purification d’ADN plasmide NucleoSpin™ |
| pH | 7.5to 8.5 |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 1 000 ml |
| Odeur | Inodore |