Learn More
Rétène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15505906 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15505906
Marque: Thermo Scientific Acros 455652500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 483-65-8 | C18H18 | 234.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 483-65-8
Formule moléculaire C18H18
Poids moléculaire (g/mol) 234.34
Numéro MDL MFCD00016358
Clé InChI NXLOLUFNDSBYTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme retene, reten, 1-methyl-7-isopropylphenanthrene, 7-isopropyl-1-methylphenanthrene, phenanthrene, 1-methyl-7-1-methylethyl, 1-methyl-7-1-methylethyl phenanthrene, unii-0w2d2e1p9q, phenanthrene, 7-isopropyl-1-methyl, ccris 3180, 7-isopropyl-1-methylphenanthren
CID PubChem 10222
Nom IUPAC 1-méthyl-7-propan-2-ylphénanthrène
SMILES CC(C)C1=CC=C2C(C=CC3=C(C)C=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Retene
Point de fusion 97.0°C to 99.0°C
Point d’ébullition 108.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in hot alochol, benzene, hot ether, carbon, disulfide
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Retene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.