Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’espace de rétention
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les kits d’espace de rétention Thermo Scientific™ pour installer facilement un espace de rétention / une pré-colonne sur votre colonne analytique. Chaque kit comprend une tubulure en silice désactivée, un mini-raccord et cinq ferrules.
Comprend :
- Longueur de tube en silice fondue désactivée
- Raccord union mini
- Cinq ferrules
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pré-colonne (GC) |
| Type | Kit d’espace de rétention |
| Description | Kit d’espace de rétention, 0,22 à 0,32 mm de dia. int., 2 m |
| À utiliser avec (application) | GC |
| Diamètre (impériale) interne | 0,009 po à 0,013 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0,22 à 0,32 mm |
| Longueur totale (impériale) | 6 ft 7 in |
| Longueur totale (métrique) | 2 m |