Learn More
Emp Entrep Metallo Plastique™ Plateforme de rétention
Code produit. p-8010531
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 L
60 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11985926
Marque: Emp Entrep Metallo Plastique™ PFLP35006F
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Plate-forme/ palette de rétention
• Entièrement en polyéthylène, haute résistance chimique
• Grande capacité de rétention
• Nettoyage aisé
• Plate-forme de rétention
• Plate-forme de rétention
• Inclus avec caillebotis
Spécification
Capacité (métrique) 35 L
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.