Learn More
EMP Entreprise Metallo Plastique™ Cuve de rétention avec plateforme
Code produit. p-8010532
Encompass
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 L
200 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11917695
Marque: EMP Entreprise Metallo Plastique™ PFCP100006F
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend la grille et la plateforme.Le plateau de rétention EMP Entreprise Metallo Plastique™ avec plateforme empêche les sols des espaces de travail de devenir dangereux et glissants.
  • 100 % polyéthylène
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Capacité de rétention élevée
  • Nettoyage aisé
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.