Learn More
Motic™ Réticule, réticule, rapporteur, 1° div. / 360°, 23 mm de diamètre.
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rapporteur gradué pour les mesures d’échantillons.
- Réticule pour la division en quadrants.
- Divisions : Degrés simples.
- Rapporteur : 360°
- Diamètre du réticule : 23 mm.
Spécification
Spécification
| Type | Réticule, rapporteur, gradué |
| Description | 1° divisions dans 360° |
| Diamètre (métrique) | 23 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Oculaire, 23 mm de diamètre, microscopes ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40, DM-39, DM-143 |
| Comprend | Réticule, rapporteur |