Learn More
Leica Microsystems Réticule, DM750
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Oculaire pour microscope DM500/750
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être utilisé pour la mesure linéaire, le comptage des particules, le point de référence, etc.
- Adapté aux oculaires des microscopes DM500 / 750.
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
Spécification
Spécification
| Type | Réticule |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Oculaire pour microscope DM500/750 |
| Quantité | 1 de chaque |