Learn More
Epredia™ Kit de coloration en argent réticuline
Code produit. 12583667 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Permanganate de potassium
Solution de coloration rouge rapide nucléaire de Kernechtrot
Solution de nitrate d’argent (10%)
Solution de réduction
Solution de sulfate d’ammonium ferrique
Solution d’acide oxalique
Solution d’hydroxyde de sodium (3 %)
Solution d’hydroxyde d’ammonium
Conditionnement:
125mL
500mL
8mL
Code produit. 12583667
Marque: Epredia™ 88050
Identifiez et visualisez les fibres réticulaires des coupes de tissus grâce à la coloration réticuline argent, selon une modification Gordon et Sweets.
Identifiez et visualisez les fibres réticulaires des coupes de tissus grâce à la coloration d’argent réticuline Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, selon une modification Gordon et Sweet.
  • La solution d’argent ammoniacal de travail imprègne et réagit sélectivement avec les fibres réticulaires par de multiples réactions, y compris l’oxydation et la réduction
  • La solution de coloration rouge nucléaire rapide offre une coloration de fond rouge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution de nitrate d’argent (10%)
Quantité 125 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SOLN SILVER NITRATE 10% 125ML
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silver nitrate