Learn More
Epredia™ Kit de coloration en argent réticuline
Code produit. p-4530152 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Permanganate de potassium
Solution de coloration rouge rapide nucléaire de Kernechtrot
Solution de nitrate d’argent (10%)
Solution de réduction
Solution de sulfate d’ammonium ferrique
Solution d’acide oxalique
Solution d’hydroxyde de sodium (3 %)
Solution d’hydroxyde d’ammonium
Conditionnement:
125mL
500mL
8mL
Code produit. 12533667
Marque: Epredia™ 88045
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiez et visualisez les fibres réticulaires des coupes de tissus grâce à la coloration réticuline argent, selon une modification Gordon et Sweets.
Identifiez et visualisez les fibres réticulaires des coupes de tissus grâce à la coloration d’argent réticuline Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, selon une modification Gordon et Sweet.
  • La solution d’argent ammoniacal de travail imprègne et réagit sélectivement avec les fibres réticulaires par de multiples réactions, y compris l’oxydation et la réduction
  • La solution de coloration rouge nucléaire rapide offre une coloration de fond rouge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution d’acide oxalique
Quantité 125 ml